Print…
Ethoxyquin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin
E8260-250G E8260-100G
SIALE8260-250GEA 187 EUR
SIALE8260-250G SIALE8260-100G
Ethoxyquin, Sigma-Aldrich®
Ethoxyquin
Fórmula: C₁₄H₁₉NO
Número MDL : MFCD00023883
Número CAS: 91-53-2
EINECS: 202-075-7