Print…
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
264199-1G 264199-5G
SIAL264199-1GEA 178 EUR
SIAL264199-1G SIAL264199-5G
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene, Sigma-Aldrich®
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
Fórmula: C₃₀H₁₈
Número MDL : MFCD00012050
Número CAS: 10075-85-1
EINECS: 233-210-8