9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
43313.03
43313.14
43313.06
43313.03EA
58.2
EUR
43313.03
43313.14
43313.06
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
CAS No.: 10075-85-1
Molecular Formula: C30H18
Formula Weight: 378.47
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 254-255°
Beilstein Reference: 1891432
MDL No.: MFCD00012050
As a photochromic material exhibiting chemiluminescence
Fórmula:
C₃₀H₁₈ Ponto de Fusão: 254…255 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012050 Número CAS: 10075-85-1 EINECS: 233-210-8 |