3-(3-Furyl)acrylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L13143.03
L13143.06
L13143.14
L13143.03EA
40.8
EUR
L13143.03
L13143.06
L13143.14
3-(3-Furyl)acrylic acid ≥98%
3-(3-Furyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 39244-10-5
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1306450
Fórmula:
C₇H₆O₃ Ponto de Fusão: 152…154 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075074 Número CAS: 39244-10-5 |