Print…
3-(2-Furyl)acrylic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Furan-2-yl)acrylic acid
B21653.14 B21653.22 B21653.30
B21653.14EA 46.3 EUR
B21653.14 B21653.22 B21653.30
3-(2-Furyl)acrylic acid ≥99%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 539-47-9 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 140-144° Boiling Point: 286° Merck Reference: 14,4297 MDL No.: MFCD00003257
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 286 °C
Ponto de Fusão: 140…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003257
Número CAS: 539-47-9
EINECS: 208-718-8
Merck Index: 14,4297