Print…
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T8768-100MG T8768-1G T8768-5G
SIALT8768-100MGEA 36.7 EUR
SIALT8768-100MG SIALT8768-1G SIALT8768-5G
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Fórmula: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
Peso Molecular: 313.27 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00150104
Número CAS: 207738-08-7
EINECS: 264-769-6