Print…
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride monohydrate
Fornecedor: Cayman Chemical
70450-250 70450-1 70450-5
CAYM70450-250EA 102 EUR
CAYM70450-250 CAYM70450-1 CAYM70450-5
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride monohydrate
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Fórmula: C₁₆H₂₀N₂·2HCl·xH₂O
Número MDL : MFCD00150104
Número CAS: 207738-08-7
EINECS: 264-769-6