Print…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde hemihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
140406-100G 140406-25G
SIAL140406-100GEA 326 EUR
SIAL140406-100G SIAL140406-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde hemihydrate, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde hemihydrate
Fórmula: C₁₅H₂₂O₂·0.5H₂O
Número CAS: 207226-32-2
EINECS: 216-592-0