Print…
(1S)-(-)-Camphanic chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (1S)-4,7,7-Trimethyl-3-oxo-2-oxabicyclo[2.2.1]heptane-1-carbonyl chloride, (-)-Camphanic acid chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
226173-1G 226173-5G
SIAL226173-1GEA 70.5 EUR
SIAL226173-1G SIAL226173-5G
(1S)-(-)-Camphanic chloride, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-Camphanic chloride
Fórmula: C₁₀H₁₃ClO₃
Número MDL : MFCD00135626
Número CAS: 39637-74-6
EINECS: 254-552-4
UN: 3261
ADR: 8,II