Print…
Metotrexato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (S)-2-(4-(((2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M9929-100MG M9929-500MG
SIALM9929-100MGEA 756 EUR
SIALM9929-100MG SIALM9929-500MG
Metotrexato, Sigma-Aldrich®
Methotrexate
Fórmula: C₂₀H₂₂N₈O₅
Peso Molecular: 454.44 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00150847
Número CAS: 59-05-2
EINECS: 200-413-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III