Print…
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina hidrocloreto) 0.5 M em água 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: TCEP HCl
H51864.AA H51864.AC H51864.AE
H51864.AAEA 76.1 EUR
H51864.AA H51864.AC H51864.AE
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina hidrocloreto) 0.5 M em água 95%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Purity: 95% CAS No.: 51805-45-9 Molecular Formula: C9H15O6P.HCl Formula Weight: 286.65 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00145469
Fórmula: C₉H₁₆ClO₆P
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145469
Número CAS: 51805-45-9
UN: 3265
ADR: 8,III