Alizarin red S (sodium salt) 1% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42746.AE
42746.AP
42746.AEEA
37.4
EUR
42746.AE
42746.AP
Alizarin red S (sodium salt) 1% (w/v) em solução aquosa
Alizarin red S (sodium salt)
CAS No.: 130-22-3
Molecular Formula: C14H7O7SNa
Formula Weight: 342.27
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013049
Fórmula:
C₁₄H₇NaO₇S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013049 Número CAS: 130-22-3 EINECS: 204-981-8 |