Print…
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran
B25028.0B B25028.22 B25028.30 B25028.36
B25028.0BEA 410 EUR
B25028.0B B25028.22 B25028.30 B25028.36
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers) ≥99%
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran (mixture of cis and trans isomers)
Purity: 99% CAS No.: 332-77-4 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4350 Melting Point: -40° Boiling Point: 160-162° Beilstein Reference: 113225 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00003220
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Peso Molecular: 130.14 g/mol
Ponto de ebulição: 160…162 °C
Ponto de Fusão: < –40 °C
Densidade: 1.072
Ponto de Inflamação: 47 °C (116 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003220
Número CAS: 332-77-4
EINECS: 206-367-5
UN: 3271
ADR: 3 III