α-Methylcinnamaldehyde predominantemente isômero E 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10429.22
A10429.36
A10429.22EA
40.8
EUR
A10429.22
A10429.36
α-Methylcinnamaldehyde predominantemente isômero E 97%
α-Methylcinnamaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 101-39-3
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.6050
Boiling Point: 138-140°/14mm
Beilstein Reference: 507514
MDL No.: MFCD00006976
Fórmula:
C₁₀H₁₀O Ponto de ebulição: 138…140 °C (14 mmHg) Densidade: 1,050 Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006976 Número CAS: 101-39-3 EINECS: 202-938-8 |