Print…
Acriflavina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
01673-10G 01673-50G
SIAL01673-10GEA 90 EUR
SIAL01673-10G SIAL01673-50G
Acriflavina, Sigma-Aldrich®
Acriflavine
Fórmula: C₂₇H₂₅ClN₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064307
Número CAS: 8048-52-0