Print…
Acriflavina neutro 13,3-15,8% cloro disponível
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
211400250 211401000
ACRO211400250EA 84.8 EUR
ACRO211400250 ACRO211401000
Acriflavina neutro 13,3-15,8% cloro disponível
Acriflavine
Fórmula: C₂₇H₂₅ClN₆
Ponto de Fusão: 179…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064307
Número CAS: 8048-52-0
Encomendar
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 13.3 to 15.8 % (Chlorine) on dried substance
Loss on drying ≤8 % (105°C, 2 h)