Print…
n-Dodecyl-β-D-maltoside, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D4641-1G D4641-25G D4641-500MG D4641-5G
SIALD4641-1GEA 501 EUR
SIALD4641-1G SIALD4641-25G SIALD4641-500MG SIALD4641-5G
n-Dodecyl-β-D-maltoside, Sigma-Aldrich®
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fórmula: C₂₄H₄₆O₁₁
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043012
Número CAS: 69227-93-6