Print…
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
89902 89903
PIER89902EA 179 EUR
PIER89902 PIER89903
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fórmula: C₂₄H₄₆O₁₁
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043012
Número CAS: 69227-93-6