Print…
n-Dodecyl-β-D-maltoside, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
324355-25 324355-5 324355-100GM
324355-25EA 3120 EUR
324355-25 324355-5 324355-100GM
n-Dodecyl-β-D-maltoside, Millipore®
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fórmula: C₂₄H₄₆O₁₁
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043012
Número CAS: 69227-93-6