Print…
n-Dodecyl-β-D-maltoside 99%, alta pureza
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
329370010 329370050 329370250
ACRO329370010EA 191 EUR
ACRO329370010 ACRO329370050 ACRO329370250
n-Dodecyl-β-D-maltoside 99%, alta pureza
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fórmula: C₂₄H₄₆O₁₁
Ponto de Fusão: 217 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043012
Número CAS: 69227-93-6
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +45° to +49.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)