Print…
Methotrexate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M8407-100MG M8407-500MG
SIALM8407-100MGEA 478 EUR
SIALM8407-100MG SIALM8407-500MG
Methotrexate hydrate, Sigma-Aldrich®
Methotrexate hydrate
Fórmula: C₂₀H₂₂N₈O₅·xH₂O
Número MDL : MFCD00150847
Número CAS: 133073-73-1
EINECS: 200-413-8