Print…
Methotrexate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
06563-100MG 06563-25MG 06563-5MG
SIAL06563-100MGEA 262 EUR
SIAL06563-100MG SIAL06563-25MG SIAL06563-5MG
Methotrexate hydrate, Sigma-Aldrich®
Methotrexate hydrate
Fórmula: C₂₀H₂₂N₈O₅·xH₂O
Número MDL : MFCD00150847
Número CAS: 133073-73-1
EINECS: 200-413-8