Print…
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
33622-100G 33622-500G
SIAL33622-100GEA 62 EUR
SIAL33622-100G SIAL33622-500G
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Fórmula: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Número MDL : MFCD00149119
Número CAS: 62708-56-9
EINECS: 220-374-0