Print…
Vancomycin hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
V8138-1G V8138-250MG V8138-5G
SIALV8138-1GEA 644 EUR
SIALV8138-1G SIALV8138-250MG SIALV8138-5G
Vancomycin hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Vancomycin hydrochloride
Fórmula: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Número MDL : MFCD03613611
Número CAS: 1404-93-9