Print…
Vancomycin hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
V1130-1G V1130-5G
SIALV1130-1GEA 900 EUR
SIALV1130-1G SIALV1130-5G
Vancomycin hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Vancomycin hydrochloride
Fórmula: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Número MDL : MFCD03613611
Número CAS: 1404-93-9