Print…
Vancomycin hydrochloride (de Streptomyces orientalis), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
94747-250MG 94747-1G 94747-5G
SIAL94747-250MGEA 220 EUR
SIAL94747-250MG SIAL94747-1G SIAL94747-5G
Vancomycin hydrochloride (de Streptomyces orientalis), Sigma-Aldrich®
Vancomycin hydrochloride
Fórmula: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Número MDL : MFCD03613611
Número CAS: 1404-93-9