VWR®, Leupeptin hemisulphate
Fornecedor: VWR Chemicals
J580-25MGEA
228
EUR
J580-25MG
J580-5MG
VWR®, Leupeptin hemisulphate
Proteínas e Peptídeos
Um inibidor reversível das proteases da cisteína e as proteases de serina que se assemelham a tripsina. Inibe a tripsina, a plasmina, papaína, calicreína, a trombina, e catepsina A e B.