Print…
Actinomicina D (de Streptomyces species) ~95% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A4262-2MG A4262-10MG A4262-25MG A4262-5MG
SIALA4262-2MGEA 110 EUR
SIALA4262-2MG SIALA4262-10MG SIALA4262-25MG SIALA4262-5MG
Actinomicina D (de Streptomyces species) ~95% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Actinomycin D
Fórmula: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Número MDL : MFCD00005033
Número CAS: 50-76-0
UN: 3462
ADR: 6.1,II