Print…
Actinomicina D (de Streptomyces species) ~98% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
A1410-5MG A1410-100MG A1410-10MG A1410-25MG A1410-2MG
SIALA1410-5MGEA 341 EUR
SIALA1410-5MG SIALA1410-100MG SIALA1410-10MG SIALA1410-25MG SIALA1410-2MG
Actinomicina D (de Streptomyces species) ~98% (por HPLC), Sigma-Aldrich®
Actinomycin D
Fórmula: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Número MDL : MFCD00005033
Número CAS: 50-76-0
UN: 3462
ADR: 6.1,II