Print…
Actinomicina D 93%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
294940050 294940250 294940010 294941000
ACRO294940050EA 102 EUR
ACRO294940050 ACRO294940250 ACRO294940010 ACRO294941000
Actinomicina D 93%
Actinomycin D
Red crystalline powder
Fórmula: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Ponto de Fusão: 245…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005033
Número CAS: 50-76-0
UN: 3462
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥91 %