Print…
Monensin monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M5273-1G M5273-500MG M5273-5G
SIALM5273-1GEA 201 EUR
SIALM5273-1G SIALM5273-500MG SIALM5273-5G
Monensin monosodium salt, Sigma-Aldrich®
Monensin monosodium salt
Fórmula: C₃₆H₆₁NaO₁₁
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00077826
Número CAS: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
UN: 3462
ADR: 6.1,II