Print…
Anfotericina B
Fornecedor: PanReac AppliChem
Atenção
A1907.0050 A1907.0001
A1907.0050EA 39.5 EUR
A1907.0050 A1907.0001
Anfotericina B
Amphotericin B
Fórmula: C₄₇H₇₃NO₁₇
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00877763
Número CAS: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2