2'-Deoxycytidine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D0776-1G
D0776-250MG
SIALD0776-1GEA
207
EUR
SIALD0776-1G
SIALD0776-250MG
2'-Deoxycytidine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Fórmula:
C₉H₁₄ClN₃O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012840 Número CAS: 3992-42-5 EINECS: 223-639-9 |