2'-Deoxycytidine hydrochloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L14153.03
L14153.MD
L14153.03EA
66.1
EUR
L14153.03
L14153.MD
2'-Deoxycytidine hydrochloride ≥99%
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 3992-42-5
Molecular Formula: C9H13N3O4.HCl
Formula Weight: 263.68
Odour: Odourless
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 3576124
Optical Rotation: +57° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00012840
Fórmula:
C₉H₁₄ClN₃O₄ Ponto de Fusão: ∼ 170 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012840 Número CAS: 3992-42-5 EINECS: 223-639-9 |