Print…
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
30320-100MG 30320-500MG
SIAL30320-100MGEA 155 EUR
SIAL30320-100MG SIAL30320-500MG
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate, Sigma-Aldrich®
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate
Fórmula: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃·xH₂O
Número MDL : MFCD00150809
Número CAS: 652154-13-7
EINECS: 252-849-3