Print…
Timidina (2'-desoxitimidina), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
89270-1G 89270-25G 89270-5G
SIAL89270-1GEA 103 EUR
SIAL89270-1G SIAL89270-25G SIAL89270-5G
Timidina (2'-desoxitimidina), Sigma-Aldrich®
Thymidine (2'-deoxythymidine)
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006537
Número CAS: 50-89-5
EINECS: 200-070-4