Print…
Inosine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14459.06 A14459.14 A14459.22
A14459.06EA 27.8 EUR
A14459.06 A14459.14 A14459.22
Inosine ≥98%
Inosine
Applications: Suppresses the increase of glucose and insulin used in blood.
Fórmula: C₁₀H₁₂N₄O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066770
Número CAS: 58-63-9
EINECS: 200-390-4
Merck Index: 14,4975