Print…
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: ATP disodium salt hydrate, 5′-ATP-Na2 ATP disodium salt hydrate, Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Hydrate, Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate, 5'-ATP 2Na Hydrate, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate disodium salt hydrate, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt xhydrate, Adenosine 5'-triphosphoric acid disodium hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A6419-10G A6419-1G A6419-5G
SIALA6419-10GEA 514 EUR
SIALA6419-10G SIALA6419-1G SIALA6419-5G
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
Peso Molecular: 551.14 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00150755
Número CAS: 34369-07-8
EINECS: 213-579-1