Print…
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A26209-10G A26209-1G A26209-5G
SIALA26209-10GEA 529 EUR
SIALA26209-10G SIALA26209-1G SIALA26209-5G
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate, Sigma-Aldrich®
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·xH₂O
Número MDL : MFCD00150755
Número CAS: 34369-07-8
EINECS: 213-579-1