Adenosina 5'-trifosfato de sal dissódico (sal dissódico ATP) trihidratado ≥98%, Grau ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos:
(((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)triphosphoric acid, disodium salt trihydrate, 5'-ATP·2Na·3H2O, Adenosine-5'-triphosphoric acid disodium salt trihydrate, ATP, 2Na 3H2O, ATP disodium trihydrate
0220-100GEA
1280
EUR
0220-100G
0220-25G
Adenosina 5'-trifosfato de sal dissódico (sal dissódico ATP) trihidratado ≥98%, Grau ultra puro
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) trihydrate
An essential nucleotide triphosphate with a variety of roles in energy metabolism, signal transduction and nucleic acid metabolism.
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O Peso Molecular: 605.19 g/mol Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00150754 Número CAS: 51963-61-2 EINECS: 213-579-1 |
A250/A260 | 0.75 – 0.81 |
A280/A260 | 0.14 – 0.18 |
AMP & ADP | ≤0.5% |
Em (259 nm, Phosphate Buffer, pH 7.0) | ≥14700 |
Heavy Metals | ≤0.003% |
Moisture (KF) | <10% |
Purity | >98% |
Sodium (Flame Photom) | 7 – 8% |
Solubility (5%, Water) | pass |