Print…
Adenosina 5'-difosfato de sal dissódico (sal dissódico ADP) dihidratado, ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
0160-20GEA 0 EUR
0160-20G 0160-5G
Adenosina 5'-difosfato de sal dissódico (sal dissódico ADP) dihidratado, ultra puro
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) dihydrate
Adenosine-5'- diphosphate, disodium salt. Involved in energy and nucleic acid metabolism.
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·2H₂O
Peso Molecular: 471.167 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066635
Número CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7
Encomendar
A250/A260 0.74 – 0.82
A280/A260 0.13 – 0.19
Arsenic <0.0001%
ATP ≤1%
Em (259 nm, Phosphate Buffer, pH 7.0) ≥14500
Heavy Metals <0.002%
Loss on Drying <8%
Solubility (5%, Water) pass