Print…
Adenosina 5'-difosfato de sal dissódico (sal dissódico ADP) dihidratado 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
164670010 164670050 164672500
ACRO164670010EA 55 EUR
ACRO164670010 ACRO164670050 ACRO164672500
Adenosina 5'-difosfato de sal dissódico (sal dissódico ADP) dihidratado 98%
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·xH₂O
Peso Molecular: 471.167 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00150927
Número CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Solubility (5 % w/v in water) Clear colorless
UV spectrophotometry molar absorptivity 15000 +/- 2%, pH 7
Ratio of Absorbances 0.15 to 0.17 (A280/A260)
Sodium (Na) 8 to 10 %