Print…
Adenosina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
01890-100G 01890-25G 01890-5G
SIAL01890-100GEA 470 EUR
SIAL01890-100G SIAL01890-25G SIAL01890-5G
Adenosina, Sigma-Aldrich®
Adenosine
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005752
Número CAS: 58-61-7
EINECS: 200-389-9