Adenosina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
A10781.09
A10781.18
A10781.30
A10781.09EA
41.2
EUR
A10781.09
A10781.18
A10781.30
Adenosina ≥99%
Adenosine
Purity: 99%
CAS No.: 58-61-7
Molecular Formula: C10H13N5O4
Formula Weight: 267.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 234-237°
Beilstein Reference: 93029
Merck Reference: 14,153
Optical Rotation: -70° (c=2 in 5% NaOH)
MDL No.: MFCD00005752
Fórmula:
C₁₀H₁₃N₅O₄ Ponto de Fusão: 234…237 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00005752 Número CAS: 58-61-7 EINECS: 200-389-9 Merck Index: 14,153 |