Print…
8-Bromoadenosine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
155780010 155780050
ACRO155780010EA 123 EUR
ACRO155780010 ACRO155780050
8-Bromoadenosine 98%
8-Bromoadenosine
Fórmula: C₁₀H₁₂BrN₅O₄
Ponto de Fusão: 210…212 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005733
Número CAS: 2946-39-6
EINECS: 220-959-0
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -53° to -56° (20°C, 589 nm) (c=2.5, DMSO)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure