Print…
2-Fluoroadenosine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
656402-1G 656402-250MG
SIAL656402-1GEA 760 EUR
SIAL656402-1G SIAL656402-250MG
2-Fluoroadenosine, Sigma-Aldrich®
2-Fluoroadenosine
Fórmula: C₁₀H₁₂FN₅O₄
Número MDL : MFCD00866394
Número CAS: 146-78-1