Print…
2'-Deoxyinosine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
H52292.MD H52292.03 H52292.06
H52292.MDEA 25.2 EUR
H52292.MD H52292.03 H52292.06
2'-Deoxyinosine ≥98%
2'-Deoxyinosine
Purity: 98+% CAS No.: 890-38-0 Molecular Formula: C10H12N4O4 Formula Weight: 252.23 MDL No.: MFCD00005762
Fórmula: C₁₀H₁₂N₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005762
Número CAS: 890-38-0
EINECS: 212-964-1