Print…
Guanosina 5'-trifosfato de sal trissódico hidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
51120-100MG 51120-25MG 51120-1G
SIAL51120-100MGEA 201 EUR
SIAL51120-100MG SIAL51120-25MG SIAL51120-1G
Guanosina 5'-trifosfato de sal trissódico hidratado, Sigma-Aldrich®
Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅Na₃O₁₄P₃·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00077781
Número CAS: 36051-31-7
EINECS: 252-847-2