Print…
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hexahydrate
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: 5'-Guanylic acid disodium salt hexahydrate, GMP disodium salt hexahydrate
0210070205 0210070225
ICNA0210070205EA 132 EUR
ICNA0210070205 ICNA0210070225
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hexahydrate
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hexahydrate
Fórmula: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P·6H₂O
Peso Molecular: 407.187 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00151238
Número CAS: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1