Print…
Guanosina-5'-monofosfato de sal dissódico 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Disodium 5'-guanylate, 5'-Guanosine monophosphate disodium salt, GMP disodium salt, 5'-GMP 2Na, 5'-Guanylic acid disodium salt, Guanosine-5'-Monophosphate
226600050 226600250
ACRO226600050EA 138 EUR
ACRO226600050 ACRO226600250
Guanosina-5'-monofosfato de sal dissódico 97%
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt
Fórmula: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P
Peso Molecular: 407.187 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151238
Número CAS: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤25 % (120°C, 4 h)
TLC Homogeneous
UV spectrophotometry molar absorptivity 13700 +/- 4%, pH 7
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm